Learn More
IFN gamma Rat, APC, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB83-APC-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962548
  • 147.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Spezifikation
IFN gamma
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Ifng
Protein A/G Purified
RUO
15978
IgG1 κ
Flow Cytometry
XMG1.2
APC
NP_032363
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IFN gamma Rat, APC, Clone: XMG1.2, enQuireBio™ > 25 μg