Learn More
IFN gamma Rat, APC, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB83-APC-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15952548
  • 323.40 CHF / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
IFN gamma
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Ifng
Protein A/G Purified
RUO
15978
IgG1 κ
Flow Cytometry
XMG1.2
APC
NP_032363
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.