missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFN-alpha/beta R1 Antibody (85228), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB245Y
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IFN-alpha/beta R1 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha/beta R1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| IFN-alpha/beta R1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 85228 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| alpha-type antiviral protein, AVP, beta-type antiviral protein, CRF2-1, Cytokine receptor class-II member 1, Cytokine receptor family 2 member 1, human interferon-alpha receptor (HuIFN-alpha-Rec)10IFRC, IFN-alpha/beta receptor 1, IFN-alpha-REC, IFNAR, IFNBR, IFN-R-1, interferon (alpha, beta and omega) receptor 1, interferon alpha/beta receptor 1, interferon-alpha/beta receptor alpha chain, interferon-beta receptor 1, Type I interferon receptor 1 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IFN-alpha/beta R1, Lys28-Lys436, Accession # AAA52730 | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 3454 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur