missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFITM2 Antibody (9C2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-42983
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IFITM2 Monoclonal antibody specifically detects IFITM2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| IFITM2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| 9C2 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| 1-8D, interferon induced transmembrane protein 2 (1-8D), interferon-induced transmembrane protein 2, Interferon-inducible protein 1-8D | |
| interferon induced transmembrane protein 2 - (Uniprot# Q01629) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
| 10581 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur