missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IFI30 (Precursor) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3H6L14)

Artikelnummer. 17106298
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17106298 100 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17106298 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 703502

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This antibody is predicted to react with Mouse, Rat.

The protein encoded by this gene is a lysosomal thiol reductase that at low pH can reduce protein disulfide bonds. The enzyme is expressed constitutively in antigen-presenting cells and induced by gamma-interferon in other cell types. This enzyme has an important role in MHC class II-restricted antigen processing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFI30 (Precursor)
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 3H6L14
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen IFI30
Gen-Zugriffsnummer P13284
Gen-Alias Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase; gamma-interferon-inducible protein IP-30; GILT; IFI30; IFI-30; IFI30, lysosomal thiol reductase; interferon gamma inducible protein 30; interferon gamma-inducible protein 30 preproprotein; interferon, gamma-inducible protein 30; IP30; IP-30; Legumaturain
Gensymbole IFI30
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide corresponding to human IF130 [1) aa38-aa56 2)aa233-aa250].
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10437
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.