Beschreibung
Immunogen sequence: LVPYGNAQEQ NVSGRWEFKC QHGEEECKFN KVEACVLDEL DMELAFLTIV CMEEFEDMER SLPLCLQLYA PGLSPDTIME CAMGDRGMQL MHANAQRTDA LQPPHEYVPW VTVNGKPLED QTQLLTLVCQ LYQGKK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 74%.
The protein encoded by this gene is a lysosomal thiol reductase that at low pH can reduce protein disulfide bonds. The enzyme is expressed constitutively in antigen-presenting cells and induced by gamma-interferon in other cell types. This enzyme has an important role in MHC class II-restricted antigen processing.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IFI30 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.20 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gen | IFI30 |
| Gen-Zugriffsnummer | P13284 |
| Gen-Alias | Gamma-interferon-inducible lysosomal thiol reductase; gamma-interferon-inducible protein IP-30; GILT; IFI30; IFI-30; IFI30, lysosomal thiol reductase; interferon gamma inducible protein 30; interferon gamma-inducible protein 30 preproprotein; interferon, gamma-inducible protein 30; IP30; IP-30; Legumaturain |
| Gensymbole | IFI30 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?