Learn More
Thermo Scientific™ IEF Probenpuffer, 4X, pH 3 bis 7 mit Lysin
45.11 CHF - 61.90 CHF
Spezifikation
Konzentration | Gehäuse 4X |
---|---|
pH-Bereich | 3 bis 7 |
Produkttyp | Probenladepuffer |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15415819
|
Thermo Scientific™
J63633.AC |
25 mL |
45.11 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15425819
|
Thermo Scientific™
J63633.AD |
50 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Gehäuse 4X | |
3 bis 7 | |
Probenladepuffer | |
Flüssig |