Learn More
Brady™ IDXPERT™ Sicherheits- und Anlagenetiketten für Wartung, Reparatur und Betrieb
IDXPERT™ MRO Sicherheits- und Anlagenetiketten aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
Marke: Brady™ 142318
Additional Details : Gewicht : 0.07030kg
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
UL | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Sicherheits- und Einrichtungsetikett | |
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, allgemeine Identifizierung, Laborkennzeichnung, Markierung von äußeren Tafelkomponenten, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung | |
50 Gardner-Einheiten | |
Je 1 | |
-40 bis 120 °C | |
0.102 mm | |
19 in. | |
0.5 Zoll |
Pulverbeschichtet, glatt, strukturiert/rau | |
Weiß, Grün | |
Vinyl | |
Unsteril | |
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker | |
1 | |
-104 bis 248 °F | |
0.004 Zoll | |
9.14 m | |
12,70 mm | |
1.27 cm |