Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ Etiketten zur allgemeinen Kennzeichnung
Bedruckbares, permanentes Vinylband für den Innen- und Außenbereich für IDXPERT- und LABXPERT-Drucker. Brady™ Universaletiketten sind aus Vinylfolie mit permanentem Klebstoff hergestellt.
Marke:  Brady™ 142316
Additional Details : Gewicht : 0.08620kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11821643
  • 67.16 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bedruckbares, permanentes Vinylband für den Innen- und Außenbereich für IDXPERT- und LABXPERT-Drucker
  • Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
Spezifikation
IDXPERT und LABXPERT Etikett
Weiß, Rot
Kompatible Oberfläche: Pulverbeschichtet, rau, glatt, strukturiert
iDXPERT Drucker und LabXpert Etikettendrucker
9.14 m
-40 °C bis 82 °C
Vinyl (B-595)
Glanz
Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
1
9,1 m x 25,4 mm
0.102 mm
Je 1
25,40 mm