Learn More
Idoxuridin, TRC
Artikelnummer. 30408737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
5 g
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408737 50 mg 50 Milligramm
30406604 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408737 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI20575050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-42-2
Summenformel C9 H11 I N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 354.1
Synonym Idoxuridine, Uridine, 2'-deoxy-5-iodo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2'-Deoxy-5-iodouridine (ACI), (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iodouracil, 5-Iodo-2'-deoxyuridine, 5-Iodo-2'-desoxyuridine, 5-Iododeoxyuridine, 5-Iodouracil deoxyriboside, 5IUDR, Allergan 211, Dendrid, Emanil, Herpe-Gel, Herpesil, Herpidu, Herplex, Idexur, Idoxene, Idoxuridin, IDU, Idu Oculos, Iducher, Idulea, IDUR, Iduridin, Iododeoxyuridine, Iododeozyuridine, IUDR, Joddeoxiuridin, Kerecid, MeSH ID: D007065, NSC 39661, Ophthalmadine, SKF 14287, Stoxil, Stoxip, Synmiol, Virudox
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2,4-Dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Idoxuridine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Formelmasse 353.9713