Learn More
Idoxuridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17901586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17901586 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17901586 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0791.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Idoxuridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Idoxuridine
CAS 54-42-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Idoxuridine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H11 I N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Idoxuridine
InChI-Formel InChI=1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 354.1
Menge 500 mg
Formelmasse 353,9713 g/mol