Learn More
Idebenone, TRC
Artikelnummer. 30007084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007084 500 mg 500 Milligramm
30004572 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI170050500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58186-27-9
Summenformel C19 H30 O5
Molekulargewicht (g/mol) 338.44
Synonym 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(10-hydroxydecyl)-1,4-benzoquinone, 2,3-Dimethoxy-6-(10-hydroxydecyl)-5-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Avan, CV 2619, Daruma, Idebenone, Mnesis, Raxone
IUPAC-Name 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-Dimethoxy-3-Methylcyclohexa-2,5-Dien-1,4-Dione
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Idebenone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3
Formelmasse 338.2093