missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Idebenone, TRC

Artikelnummer. 30004572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004572 10 mg 10 Milligramm
30007084 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI17005010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58186-27-9
Summenformel C19 H30 O5
Molekulargewicht (g/mol) 338.44
Synonym 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(10-hydroxydecyl)-1,4-benzoquinone, 2,3-Dimethoxy-6-(10-hydroxydecyl)-5-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Avan, CV 2619, Daruma, Idebenone, Mnesis, Raxone
IUPAC-Name 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-Dimethoxy-3-Methylcyclohexa-2,5-Dien-1,4-Dione
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(=C(C)C1=O)CCCCCCCCCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Idebenone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H30O5/c1-14-15(12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-20)17(22)19(24-3)18(23-2)16(14)21/h20H,4-13H2,1-3H3
Formelmasse 338.2093
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.