Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Idebenon |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeit | Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Methanol |
| Schmelzpunkt | 52,0°bis 55,0 °C |
| Formelmasse | 338,44 |