Learn More
Thermo Scientific Chemicals Idebenon
Artikelnummer. 17241272 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17241272 1 g 1 Gramm
17251272 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241272 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466770010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58186-27-9
Summenformel C19H30O5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Idebenon
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: Unlöslich. Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Methanol
Schmelzpunkt 52,0°bis 55,0 °C
Formelmasse 338,44
InChI-Schlüssel JGPMMRGNQUBGND-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C1=O
IUPAC-Name 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekulargewicht (g/mol) 338.44