Learn More
Idarubicinol (Diastereomerengemisch), TRC
Artikelnummer. 30389251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389251 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI1670205MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Idarubicinol (Mixture of Diastereomers)
CAS 86189-66-4
Summenformel C26 H29 N O9
Menge 5 mg
Synonym (7S,9S)-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-[(1R*)-1-hydroxyethyl]-5,12-Naphthacenedione, [7S-[7α,9α,9(R*)]]-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-9-(1-hydroxyethyl)-5,12-Naphthacenedione, 13-Dihydroidarubicin, 4-Demethoxydaunorubicinol, Antibiotic FCE 22723
InChI-Formel InChI=1S/C26H29NO9/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31/h3-6,10-11,15-17,21,28-29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3/t10-,11-,15-,16-,17-,21+,26-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@@]1(O)C[C@H](O[C@H]2C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O2)c3c(O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c4c(O)c3C1
IUPAC-Name (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-[(1S)-1-hydroxyethyl]-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion
Molekulargewicht (g/mol) 499.51
Formelmasse 499.1842