Learn More
Idarubicin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132937 5 mg 5 Milligramm
30136022 50 mg 50 Milligramm
30011513 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132937 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI1670005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57852-57-0
Summenformel C26 H27 N O9 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 533.95
Synonym (7S,9S)-9-Acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-5,12-naphthacenedione Hydrochloride (1:1), 5,12-Naphthacenedione, 9-acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-, hydrochloride, (7S,9S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 9-acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-, hydrochloride, (7S-cis)-, 4-DMD HCl, 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride, Idamycin, Idarubicin hydrochloride, NSC 256439, Zavedos
IUPAC-Name (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-Trihydroxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion; Hydrochlorid
SMILES Cl.C[C@@H]1O[C@H](C[C@H](N)[C@@H]1O)O[C@H]2C[C@@](O)(Cc3c(O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c4c(O)c23)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Idarubicin Hydrochloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H27NO9.ClH/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31;/h3-6,10,15-17,21,29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3;1H/t10-,15-,16-,17-,21+,26-;/m0./s1
Formelmasse 533.1453