Learn More
ID2 Maus Anti-Human, Maus, eFluor™ 450, Klon: ILCID2, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 48-9475-82
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963304
  • 369.00 CHF / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 29-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Description: This ILCID2 monoclonal antibody recognizes mouse and human ID2. This ILCID2 antibody requires Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer set and will perform poorly when used with standard IC Fixation & Permeabilization Buffer Set and protocol. Applications Reported: This ILCID2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This ILCID2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product No. 00-5523) and protocol. Please refer to Best Protocols: Protocol B: One step protocol for (nuclear) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This may be used at less than or equal to 1.0 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. eFluor™ 450 is an alternative for Pacific Blue™. eFluor 450 emits at 446 nm and is excited with the violet laser line (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser
Der Inhibitor des DNA-bindenden 2 (ID2)-Proteins ist für die Förderung der Entwicklung einer Reihe von Zelltypen, einschließlich natürlicher Killerzellen, Erythroidvorstufen sowie CD8+ und CD4+ T-Zellen, unerlässlich. Ein Mangel an ID2 fördert die B-Zellentwicklung. Die Hauptrolle dieses Proteins besteht darin, sich mit ubiquitär exprimierten E-Proteinen und anderen Proteinen der HLH-Familie (Basic Helix-loop-helix) zu verbinden, um zu verhindern, dass sie sich an DNA binden und die Transkription aktivieren. Die Aktivierung von ID2 ist für die Entwicklung der natürlichen Killerzelllinie von entscheidender Bedeutung.
Spezifikation
Spezifikation
ID2
Monoklonal
0.2 mg/ml
PBS mit 0.1 % Gelatine und 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
P41136, Q02363
Ac2-300; AI255428; BHLHB26; C78922; GIG8; Id-2; ID2; ID2A; ID2H; Idb2; DNA-Bindungsinhibitor 2
Maus
IgG1, kappa
100 μg
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
15902, 3398
Durchflusszytometrie
ILCID2
eFluor 450
ID2
Flüssig
Id2
Gereinigtes rekombinantes Fragment von humanem ID2, entsprechend den in E. coli exprimierten Aminosäuren 1-134
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Maus, Mouse