Learn More
Sampling Systems™ ID-Klebeband
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Anzeigetext:
66 mm lange Klebebandrolle mit der Beschriftung „Probenahme“
Freigabe
Quarantäne
Verworfen
Packungsgröße:
10 Rollen
10 Stück
Description
- Verwendung mit Standard-Bandspender
- Hochfester Klebstoff
- 10 Rollen pro Karton
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Mittelstarkes Klebeband |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | Beschriftetes ID-Klebeband |
| Anzeigetext | Quarantäne |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Dimensions (LxW) | 66 x 50 mm |
| Länge (metrisch) | 66 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |