Learn More
ICP-OES UV Wave Cal Solution: K, P, S @ 100 μg/ml; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/ml; Ca @ 1 μg/ml in 5% HCl, VHG™
Beschreibung
ICP-OES UV Wave Cal Solution: K, P, S @ 100 μg/ml; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/ml; Ca @ 1 μg/ml in 5%iger HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium/Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium |
| CAS | 7440-70-2, 7440-38-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7439-98-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Calcium/Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | Dilute HCl |
| Menge | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 1 μg/mL/Arsenic 20 μg/mL/Lanthanum 20 μg/mL/Lithium 20 μg/mL/Manganese 20 μg/mL/Molybdenum 20 μg/mL/Nickel 20 μg/mL/Scandium 20 μg/mL/Sodium 20 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL |