Learn More
Standard-Aufbau für ICP-OES-Mehrelement-Systeme: As, K @ 50 μg/ml; La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn @ 10 μg/ml; Ba, Mg @ 1 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17932016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932016 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932016 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGISUPEOPTME500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Standard-Aufbau für ICP-OES-Mehrelement-Systeme: As, K @ 50 μg/ml; La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn @ 10 μg/ml; Ba, Mg @ 1 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium/Magnesium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Nickel/Strontium/Zirconium/Arsenic/Potassium
CAS 7440-39-3, 7439-95-4, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7440-02-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium/Magnesium/Lanthanum/Lithium/Manganese/Nickel/Strontium/Zirconium/Arsenic/Potassium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Lanthanum 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Strontium 10 μg/mL/Zirconium 10 μg/mL/Arsenic 50 μg/mL/Potassium 50 μg/mL