Learn More
ICP-MS-Optimierungslösung: Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U @ 1µg/L; Ba @ 10 µg/L in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003051
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003051 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30003051 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLMSTNG8500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS-Optimierungslösung: Be, Mg, Fe, Co, In, Ce, Pb, Th, U @ 1µg/L; Ba @ 10 µg/L in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium
CAS 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Iron/Lead/Magnesium/Thorium/Uranium/Barium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 1 μg/L/Cerium 1 μg/L/Cobalt 1 μg/L/Indium 1 μg/L/Iron 1 μg/L/Lead 1 μg/L/Magnesium 1 μg/L/Thorium 1 μg/L/Uranium 1 μg/L/Barium 10.01 μg/L