Learn More
ICP-MS-Optimierungslösung: 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/L in 2 % HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17931326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931326 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931326 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLMSTNG5DIL500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS-Tuning-Lösung: 7Li, Co, Y, Ce, Tl @ 10 ug/L in 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium/Yttrium/Cobalt/Lithium/Thallium
CAS 7440-45-1, 7440-65-5, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cerium/Yttrium/Cobalt/Lithium/Thallium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 9.99 μg/L/Yttrium 10.01 μg/L/Cobalt 10.02 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Thallium 10.02 μg/L