Learn More
ICP-MS-Optimierungslösung: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L in 2 % HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003017 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30003017 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLMSTNG6100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS-Optimierungslösung: 7Li, Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Pb, Bi, U @10 ug/L in 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-69-9, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium/Beryllium/Bismuth/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix Verdünnte Salpetersäure
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/L/Beryllium 10 μg/L/Bismuth 10 μg/L/Cerium 10 μg/L/Cobalt 10 μg/L/Indium 10 μg/L/Lead 10 μg/L/Lithium 10 μg/L/Magnesium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L