Learn More
ICP-MS-Tuning/Massenkalibrierung Multi-Element-Mix 3 (Konzentrat): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U bei 10 µg/ml in 5 % HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003172
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003172 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30003172 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLMSTNG3Z100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS-Tuning/Massenkalibrierung Multi-Element-Mix 3 (Konzentrat): 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tb, Pb, U bei 10 µg/ml in 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium 7/Magnesium/Terbium/Uranium/Yttrium
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium 7/Magnesium/Terbium/Uranium/Yttrium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 7 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Terbium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL