Learn More
ICP-MS-Tuning/Massenkalibrierung Multi-Element-Mix 1A (Konzentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl bei 10 µg/ml in 1 % HNO3, 0,5 % HCl, VHG™
Beschreibung
ICP-MS-Tuning/Massenkalibrierung Multi-Element-Mix 1A (Konzentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl bei 10 µg/ml in 1 % HNO3, 0,5 % HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium/Thallium/Yttrium/Cerium/Cobalt |
| CAS | 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5, 7440-45-1, 7440-48-4 |
| Verfahren | ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Lithium/Thallium/Yttrium/Cerium/Cobalt |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Cobalt 10.01 μg/mL |