Learn More
ICP-MS-Tuning/Massenkalibrierung Multi-Element-Mix 1 (Konzentrat): 7Li, Y, Ce, Tl @ 10 µg/ml in 5 % HNO3, VHG™
Description
ICP-MS-Tuning/Massenkalibrierung Multi-Element-Mix 1 (Konzentrat): 7Li, Y, Ce, Tl @ 10 µg/ml in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Verfahren | ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cerium/Lithium/Thallium/Yttrium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL |