Learn More
ICP-MS-Setup-Lösung: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 10 μg/L in 1% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30002956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30002956 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30002956 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLPENXSUS500
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS-Setup-Lösung: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U @ 10 μg/L in 1% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
CAS 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-74-6, 7439-89-6, 7439-92-1, 7439-93-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beryllium/Cerium/Indium/Iron/Lead/Lithium/Magnesium/Uranium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 10 μg/mL/Cerium 10 μg/mL/Indium 10 μg/mL/Iron 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Uranium 10 μg/mL