Learn More
ICP-MS P/A Tuning-Lösung 1: As, Be, Cd, Zn @ 20 μg/ml; Mg, Ni, Pb @ 10 μg/ml; Al, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, In, 6Li, Lu, Mn, Na, Sc, Sr, Th, Tl, U, V bei 5 μg/ml; Y, Yb @ 2,5 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
ICP-MS P/A Tuning-Lösung 1: As, Be, Cd, Zn @ 20 μg/ml; Mg, Ni, Pb @ 10 μg/ml; Al, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, In, 6Li, Lu, Mn, Na, Sc, Sr, Th, Tl, U, V bei 5 μg/ml; Y, Yb @ 2,5 μg/ml in 2% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ytterbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium/Lead/Magnesium/Nickel/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc |
| CAS | 7440-64-4, 7440-65-5, 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-69-9, 7440-47-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ytterbium/Yttrium/Aluminium/Barium/Bismuth/Chromium/Cobalt/Copper/Indium/Lithium 6/Lutetium/Manganese/Scandium/Sodium/Strontium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium/Lead/Magnesium/Nickel/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ytterbium 2.5 μg/mL/Yttrium 2.5 μg/mL/Aluminium 5 μg/mL/Barium 5 μg/mL/Bismuth 5 μg/mL/Chromium 5 μg/mL/Cobalt 5 μg/mL/Copper 5 μg/mL/Indium 5 μg/mL/Lithium 6 5 μg/mL/Lutetium 5 μg/mL/Manganese 5 μg/mL/Scandium 5 μg/mL/Sodium 5 μg/mL/Strontium 5 μg/mL/Thallium 5 μg/mL/Thorium 5 μg/mL/Uranium 5 μg/mL/Vanadium 5 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Arsenic 20 μg/mL/Beryllium 20 μg/mL/Cadmium 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL |