Learn More
ICP-MS Memory Check Standardlösung B für 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040488.AE
219.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11338468
  • 227.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ICP-MS Memory Check Standard solution B for 6020 CLP-M
Flüssig
MFCD00803323
100 mL
1.0 g/mL
Matrix: 2% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
UN3264
Specpure™
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ICP-MS Memory Check Standardlösung B für 6020 CLP-M, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml