Learn More
ICP-MS-interner Standard: Sc @ 100 µg/ml in 2 % HNO₃, VHG™
Artikelnummer. 30003178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003178 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003178 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLISSC100100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS-interner Standard: Sc @ 100 µg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium
CAS 7440-20-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Scandium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Sc
Konzentration 100 μg/mL
Synonym Sc
InChI-Formel InChI=1S/Sc
SMILES [Sc]
IUPAC-Name Scandium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
Menge 100 mL
Formelmasse 44.956 g/mol