Learn More
ICP-MS-interner Standard: Ge @ 100 µg/ml in 2 % HNO₃, VHG™
Artikelnummer. 30003093
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003093 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003093 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLISGE100100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS-interner Standard: Ge @ 100 µg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium
CAS 7440-56-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Germanium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Ge
Konzentration 100 μg/mL
Synonym Ge
InChI-Formel InChI=1S/Ge
SMILES [Ge]
IUPAC-Name Germanium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 72.64
Menge 100 mL
Formelmasse 73.9212 g/mol