Learn More
Mangan-Standardlösung für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ce | 10μg/ml |
Dy | 10μg/ml |
Er | 10μg/ml |
Eu | 10μg/ml |
Gd | 10μg/ml |
Ho | 10μg/ml |
La | 10μg/ml |
Lu | 10μg/ml |
Nd | 10μg/ml |
Pr | 10μg/ml |
Sc | 10μg/ml |
Sm | 10μg/ml |
Tb | 10μg/ml |
Th | 10μg/ml |
Tm | 10μg/ml |
Y | 10μg/ml |
Yb | 10 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lösung 1 mit mehreren Elementen |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Verfahren | ICP-MS |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Lösungstyp | Standard Solution |
Typ | ICP/ICP-MS Standard |
Solvent or Matrix | 5 % HNO3 |
Menge | 125 ml |
Güte | ICP-Spurenanalytik/ICP-MS |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mangan-Standardlösung für ICP/MS, Claritas-PPT-Qualität, SPEX CertiPrep™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur