Learn More
ICP, ICP-MS Mehrelement-Standard in 2 bis 5 % Salpetersäure (15 Elemente), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11469079 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469079 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11469079 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. ICP15A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 CHF
    437.31 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 417.69 CHF
    48% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus ultrareinen Metallen oder Salzen
  • Die verwendeten Rohstoffe werden mittels Titration und ICP-MS getestet
  • Separate Standards zur Kontrolle oder Kalibrierung von Titration/ICP-MS
  • Gravimetrisch mit Massenwaage hergestellt
    • 100 % geringere Summe aller Verunreinigungen
  • ISO/IEC 17025
    • Zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mit ICP-MS
    • Zur Kalibrierung von Laborwaagen
    • Zur Temperaturkalibrierung -90 bis 650 °°C.
    • Zur Dichtemessung mit Biegeschwinger und Pyknometrie nach Bingham
    • Für bestimmte komplexometrische Titrationen
  • GHS/OSHA-konform, REACH
  • Hergestellt in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung mit ultrareinem Wasser, dreifach destillierten Säuren und dreifach ausgelaugten, vorgereinigten Flaschen
  • Alle Messunsicherheiten wurden nach Eurachem/CITAC-Richtlinien berechnet und mit 95 % Konfidenzniveau dokumentiert
Spezifikation
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 100 μg/mL each of aluminum, barium, calcium cadmium, cobalt, chromium, copper, iron, magnesium, manganese, sodium, nickel, lead, titanium, zinc
Physikalische Form Flüssig
Verfahren ICP, ICP-MS, AA, Ionenchromatographie, XRF, Kationenmessung
UN-Nummer 1760
Typ ICP/ICP-MS-Standard
Element Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, Zn
Solvent or Matrix 2 bis 5 % HNO3
Menge 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt carbonate, nitric acid