Learn More
Invitrogen™ ICOS (CD278) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHICOS
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human ICOS (CD278) ELISA quantitates Hu ICOS in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ICOS. Principle of the method The Human ICOS solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD278 (ICOS) gehört zur CD28- und CTLA-4-Zelloberflächen-Rezeptorfamilie, bildet Homodimere und wird in aktivierten T-Zellen stark exprimiert. CD278 ist sowohl für eine effiziente Interaktion zwischen T- und B-Zellen als auch für normale Antikörperreaktionen auf T-Zell-abhängige Antigene von wesentlicher Bedeutung. CD278 verbessert alle grundlegenden T-Zell-Reaktionen auf ein fremdes Antigen, nämlich Proliferation, Sekretion von Lymphokinen, Hochregulierung von Molekülen, die Zell-Zell-Interaktionen vermitteln, und effektive Hilfe bei der Antikörpersekretion durch B-Zellen. Zu den Erkrankungen, die mit einer CD278-Dysfunktion in Verbindung stehen, gehören das variable Immundefektsyndrom 1 und das ICOS-verwandte variable Immundefektsyndrom.Spezifikation
Gehäuse Q9Y6W8 | |
1,2 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
29851 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
1.229 bis 300 ng/ml | |
1.2 bis 300 ng/ml | |
Biotin | |
Zellstruktur- und Organellen-Proteine | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes ICOS. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AILIM, CD278, CVID1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 25 μl; Serum, 25 μl; Überstand, 100 μl | |
AILIM, CD278, CVID1 | |
1 Std 20 Min |