Learn More
Invitrogen™ ICK rekombinantes humanes Protein
ICK oder Intestinal Cell Kinase gehört zu einer sehr umfangreichen Familie von Proteinen, die einen konservierten katalytischen Kern teilen, der sowohl bei Serin-/Threonin- als auch bei Tyrosin-Protein-Kinasen vorhanden ist. Rekombinantes, humanes ICK in voller Länge wurde durch das Baculovirus in Sf9-Insektenzellen mit einem N-terminalen GST-Tag exprimiert.
Marke:  Invitrogen™ PV6358
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438993
  • 436.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ICK kodiert eine intestinale Serin/Threoninkinase mit einer doppelten Phosphorylierungsstelle, die in mitogenaktivierenden Protein-(MAP)-Kinasen vorkommt. ICK lokalisiert sich in den Darmeinstülpungen und gilt als wichtig für die Proliferation und Differenzierung von Darmepithelzellen. ICK, das aus transfizierten humanen embryonalen Nierenzellen gereinigt wurde, wird autophosphoryliert und phosphoryliert ein Testprotein. ICK spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Zentralen Nervensystems, skelettartigen und endokrinen Systemen.
  • Validiert durch den LanthaScreen™ Kinase-Bindungstest
  • Protokolle sind erhältlich für einfache Verwendung und optimierte Leistungsfähigkeit
  • Praktische Packungen in verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Kinaseassay
50 mM Tris-HCl pH-Wert 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 10 mM Glutathion, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25 % Glycerin
10 μ g
ECO, MRK, KIAA0936, LCK2, MGC46090
Ja
Ziel- und Lead-Identifizierung und -Validierung|Kinase-Biologie|Kinase-Proteine und Expressionsreagenzien|Proteinbiologie|Enzym- und -Protein-Aktivitäts-Assays|Kinase-Aktivität|Protein-Assays und -Analyse|Industrielle und angewandte Wissenschaft|Pharma und Biopharma
95.1 kDa
Bei -68 bis -85 °C lagern. Bei erstem Gebrauch aliquotieren, um mehrfaches Gefrieren und Auftauen zu vermeiden.
Human
GST-Markierung