Learn More
ICH/USP Oral Target Elements Standard D: Cr @ 11.000; Sn @ 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/ml in 5% HNO3/tr. HF, VHG™
Description
ICH/USP Oral Target Elements Standard D: Cr @ 11.000; Sn @ 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/ml in 5% HNO3/tr. HF
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium |
| CAS | 7439-93-2, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-98-7, 7440-31-5 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lithium 550 μg/mL/Antimony 1200 μg/mL/Barium 1400 μg/mL/Copper 3000 μg/mL/Molybdenum 3000 μg/mL/Tin 6000 μg/mL/Chromium 11000 μg/mL |