Learn More
Kartell™ ICE BUCKET H=200mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4.5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgestattet mit Deckel und zwei seitlichen Griffen
- Dicke ca. 15 mm
- Ausgezeichnete Isolierwirkung
- Kann mit Trockeneis oder zerkleinertem Eis und Kühlmischungen verwendet werden
- Einige Minuten lang beständig gegen flüssigen Stickstoff
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 270 mm |
| Verschlusstyp | Deckel |
| Enthält | Deckel und zwei seitliche Griffe |
| Material | Erweiterter Pur |
| Farbe | Rot |
| Kapazität (metrisch) | 4.5 l |