Learn More
Tocris Bioscience™ ICA 110381
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
KV7.2/7.3 activator (EC50 = 0.38 μM). Decreases neuronal excitability in CA1 hippocampal neurons. Exhibits anticonvulsive properties in amygdala-kindled rats, a model for complex partial seizures.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ICA 110381 |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 267.11 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 267.11 |