Learn More
IKA™ IC Basic
Artikelnummer. 16248161 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100 bis 115 V, 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16248161 100 bis 115 V, 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16248161 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003861000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einhängethermostat zum Temperieren von Flüssigkeiten in offenen oder halb offenen Wasserbädern bis zu 250 °C.
  • Ausziehbare Badbrücke, die durch eine feste Brücke ersetzt werden kann
  • Die integrierte Druck- und Saugpumpe ermöglicht die Verwendung des IC basic für interne und externe Anwendungen
  • Zur Temperierung nahe der Umgebungstemperatur kann eine Kühlschlange an das Gerät angeschlossen werden
  • Alle IKA Umwälzbäder entsprechen der höchsten Sicherheitsklassifizierung III (FL) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten nach DIN 12876
  • IC Basic Einhängethermostate ermöglichen schnelle Aufheizzeiten und stabile Temperaturbedingungen
  • Mittels integrierter Anschlüsse (M16x1) ist das Gerät auch für externe Anwendungen geeignet
  • Temperaturbereich: RT bis 250 °C
  • Temperaturstabilität: ±0,02 K
  • Die Edelstahl-Badbrücke kann mit Wasserbädern unterschiedlicher Größe kombiniert werden
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
  • Großes, gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Pumpendrehzahl und Temperatur
  • Intuitive Menüführung über Druck- und Drehknöpfe
  • Anschlussbuchse für externen PT100-Temperaturfühler
  • Optische und akustische Warnfunktionen
  • USB / RS-232-Schnittstelle für PC-Steuerung und Dokumentation mittels labworldsoft™ und zur Online-Aktualisierung der Firmware
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 31 l/min
Temperaturbereich Raumtemperatur bis 250 °C
Display LED
Max. Druck 0,61 bar
Abmessungen (L x B x H) 291 x 285 x 313 mm
Tiefe (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 10 kg
Spannung 100 bis 115 V, 230 V