missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibutilid Fumarat, TRC

Artikelnummer. 30134899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134899 5 mg 5 Milligramm
30007760 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134899 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI1554005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 122647-32-9
Summenformel 2 C20 H36 N2 O3 S . C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 885.22
Synonym Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (2E)-2-butenedioate (2:1), Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9CI), Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (±)-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), Corvert, Ibutilide fumarate, Methanesulfonamide, N-[4-[4-(ethylheptylamino)-1-hydroxybutyl]phenyl]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), U 70226E
IUPAC-Name (E)-but-2-enedisäure;N-[4-[4-[ethyl(heptyl)amino]-1-hydroxybutyl]phenyl]methansulfonamid
SMILES CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ibutilide Fumarate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C20H36N2O3S.C4H4O4/c2*1-4-6-7-8-9-16-22(5-2)17-10-11-20(23)18-12-14-19(15-13-18)21-26(3,24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*12-15,20-21,23H,4-11,16-17H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formelmasse 884.5003
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.