Learn More
Ibuprofen, USP Grad, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411671 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11411671 1 g
11421671 5 g
11431671 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411671 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219021601
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ibuprofen ist klinisch als nichtsteroidales Antirheumatikum nützlich.
  • Cyclooxygenase (COX)-Hemmer, der eine größere Aktivität gegen COX-1 als gegen COX-2 aufweist.
  • Hemmt außerdem Cyclooxygenase, PGH-Synthase-1 und PGH-Synthase-2.
  • Berichten zufolge hemmt Ibuprofen die netrophilabhängige Ödemreaktion der Kaninchenhaut auf C5a/PGE23.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15687-27-1
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.29
MDL-Nummer MFCD00010393
InChI-Schlüssel HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC-Name 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibuprofen
Schmelzpunkt 75 to 77.5°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Water Solubility: 21 mg/L (at 25°C)
Formelmasse 206.3
Dampfdruck 4.74X10-5 mm Hg at 25°C
Güte USP
Physikalische Form Pulver
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.