Learn More
(±)-Ibuprofen-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30004101
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004101 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004101 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI1400851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61566-34-5
Summenformel C14 H20 O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
Synonym Ibuprofen Methyl Ester
IUPAC-Name Methyl-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoat
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ibuprofen Methyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Formelmasse 220.1463
Reinheit (%) >95%