Learn More
Ibuprofenmethylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051727 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051727 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0002.53
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ibuprofenmethylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibuprofen Methyl Ester
CAS 61566-34-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ibuprofen Methyl Ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H20 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ibuprofen Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC-Name Methyl-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
Menge 100 mg
Formelmasse 220,1463 g/mol