Learn More
Ibuprofen Acyl-Beta-D-Glucuronid (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30009442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009442 10 mg 10 Milligramm
30004628 5 mg 5 Milligramm
30008275 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI14003010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115075-59-7
Summenformel C19 H26 O8
Molekulargewicht (g/mol) 382.4
Synonym Ibuprofen Acyl-Beta-D-Glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-[2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoyloxy]oxan-2-Carboxylsäure
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibuprofen Acyl-beta-D-glucuronide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H26O8/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)18(25)27-19-15(22)13(20)14(21)16(26-19)17(23)24/h4-7,9-10,13-16,19-22H,8H2,1-3H3,(H,23,24)/t10?,13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
Formelmasse 382.1628