Learn More
Invitrogen™ iBind™ Cards
Beschreibung
Includes
Jede Packung enthält 10 Karten
Benötigt
iBind Western-Gerät
Das automatisierte iBind Western-Gerät führt jeden Schritt im Western-Verarbeitungs-Ablauf aus, von der Blockierung über Waschvorgänge bis hin zur Antikörperinkubation. Die Lösungen werden durch Kapillarwirkung nacheinander aus den Wells des iBind Geräts an die iBind Card abgegeben und fließen dort in den Stapelbereich der Karte ab. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion.
- Einzigartige, firmeneigene Glasfaser-Matrix ermöglicht einen optimalen und homogenen Fluss von Lösungen für die Immunodetektion
- Lange Lebensdauer—iBind-Karten können 12 Monate bei Raumtemperatur aufbewahrt werden
- Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion — Lösungen fließen zwischen iBind Card und Membran für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
- Bietet Automatisierung und Einfachheit für das Western-Protokoll
- Jede iBind Card kann mit einer Minimembran betrieben werden
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Fassungsvermögen | 1 Mini-Blot pro Karte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iBind Western-Gerät |
| Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
| Produktlinie | iBind |
| Durchsatz | 1 Mini-Blot pro Karte |
| Typ | Karte |
| Menge | 10 Karten |