Learn More
Iberverin, TRC
Artikelnummer. 30399727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399727 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI12490350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iberverin
CAS 505-79-3
Summenformel C5 H9 N S2
Menge 50 mg
Synonym 3-Methylthiopropyl isothiocyanate
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NS2/c1-8-4-2-3-6-5-7/h2-4H2,1H3
SMILES CSCCCN=C=S
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-3-methylsulfanyl-propan
Molekulargewicht (g/mol) 147.26
Formelmasse 147.0176