Learn More
IKA™ IB 18 Eco Kunststoffbad
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
18 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kunststoffbad
- L
- Höchsttemperatur: 100 °C (nur Wasser)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 18 l |
| Temperaturbereich | Bis zu 100 °C |
| Abmessungen (T x B x H) | 584 x 338 x 155 mm |