Learn More
Molecular Probes™ IANBD Amide (N,N'-Dimethyl-N-(Iodoacetyl)-N'-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)Ethylenediamine)
Artikelnummer. 11520246
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. 11520246
Marke: Molecular Probes™ D2004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
IANBD Amid (N,N'-Dimethyl-N-(Iodoacetyl)-N'-(7-Nitrobenz-2-Oda-1,3-Diazol-4-yl)Ethylendiamin)
Das Thiol-reaktive IANBD-Amid kann zur Erzeugung von umgebungsempfindlichen Sonden verwendet werden. Die Absorptions- und Fluoreszenz-Emissionsspektren, die Quantenausbeute und die Extinktionskoeffizienten von NBD-Konjugaten hängen deutlich vom Lösungsmittel ab. Zusätzlich ist NBD ein funktionales Analogon des Dinitrophenylhapten, und seine Fluoreszenz wird durch Bindung an Anti-Dinitrophenyl (Anti-DNP)-Antikörper gequencht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 mg
Produkttyp IANBD-Amid
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Thiol
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Alkylhalid, Iodacetamid
Marker oder Farbstoff NBD
Markertyp Klassische Farbstoffe