Learn More
R&D Systems™ IA
Beschreibung
IA is a SHAPE-JuMP monoadduct control for TBIA (Cat. No. 7788).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Dihydro-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| CAS | 118-48-9 |
| Menge | 50 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Ziel | DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds |
| Summenformel | C8H5NO3 |
| Reinheit | 95% |